Merck
691844
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-iodopyrimidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H4IN3
Número de CAS:
Peso molecular:
221.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
218-223 °C
grupo funcional
iodo
cadena SMILES
Nc1ncc(I)cn1
InChI
1S/C4H4IN3/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H,(H2,6,7,8)
Clave InChI
HAFKCGZQRIIADX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)