Merck
706094
Sigma-Aldrich
6-Hydroxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
2-Hydroxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-Hydroxypyridine-5-boronic acid, pinacol ester
Seleccione un Tamaño
250 MG
82,20 €
1 G
94,50 €
82,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
82,20 €
1 G
94,50 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H16BNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
221.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
82,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
196-200 °C
cadena SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(O)nc2
InChI
1S/C11H16BNO3/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-5-6-9(14)13-7-8/h5-7H,1-4H3,(H,13,14)
Clave InChI
WAUWXCUPDOXYKS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
6-Hydroxypyridine-3-boronic acid pinacol ester can be used as a reactant:
  • In the synthesis of novel glutamate transporter EAAT2 activators.[1]
  • To prepare crizotinib derivatives as SHIP2 inhibitors.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Structure-activity relationship study of pyridazine derivatives as glutamate transporter EAAT2 activators
Xing X, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21(19), 5774-5777 (2011)
Identification of crizotinib derivatives as potent SHIP2 inhibitors for the treatment of Alzheimer's disease
Lim JW, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 157(19), 405-422 (2018)