692433
(R)-[(RuCl(BINAP))2(μ-Cl)3[NH2Me2]
Sinónimos:
Dimethylammonium dichlorotri(μ-chloro)bis[(R)-(+)-2,2′-bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl]diruthenate(ΙΙ)
Seleccione un Tamaño
30,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
30,80 €
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
grupo funcional
amine
phosphine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Ru-]%18%17[Cl+][Ru-]([Cl+]%18)[Cl+]%17.P(c%16ccccc%16)(c%15ccccc%15)c9c(c%14c(cc9)cccc%14)c%10c%11c(ccc%10P(c%13ccccc%13)c%12ccccc%12)cccc%11.P(c8ccccc8)(c7ccccc7)c1c(c6c(cc1)cccc6)c2c3c(ccc2P(c5ccccc5)c4ccccc4)cccc3.[Cl-].Cl.N(C)C
InChI
1S/2C44H32P2.C2H7N.2ClH.3Cl.2Ru/c2*1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;1-3-2;;;;;;;/h2*1-32H;3H,1-2H3;2*1H;;;;;/q;;;;;3*+1;2*-1/p-1
Clave InChI
FRRCROPKBKLCMQ-UHFFFAOYSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago