Merck
687995
Sigma-Aldrich
1-N-Boc-1-(2-methoxyethyl)hydrazine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H18N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
190.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.442
densidad
1.007 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
COCCN(N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18N2O3/c1-8(2,3)13-7(11)10(9)5-6-12-4/h5-6,9H2,1-4H3
Clave InChI
ZPLINMFZMSNOJQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
219.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
104.4 °C - closed cup