Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 59,50 € |
25 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 200,00 € |
Acerca de este artículo
59,50 €
Quality Segment
assay
≥96.0% (T)
impurities
~2% hydrazine
mp
170-173 °C (dec.)
functional group
amine, carboxylic acid, hydrazine
SMILES string
CCNN.OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H8N2.C2H2O4/c1-2-4-3;3-1(4)2(5)6/h4H,2-3H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
DUMHBFMURBWDPC-UHFFFAOYSA-N
Application
- 1-ethyl-1H-indazoles
- 3-substituted 1-ethyl-6-methylpyrimido[4,5-c]pyridazine-5,7(1H,6H)-dione derivatives
- 4-(2-alkyl-5-methyl-2H-pyrazol-3-yl)-piperidines
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥96.0% (T) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 170-173 °C (dec.) | mp −41 °C (lit.) | mp −41 °C (lit.) | mp - |
| impurities ~2% hydrazine | impurities - | impurities - | impurities - |
| functional group amine, hydrazine | functional group ester | functional group ester | functional group - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
302-01-2
302-01-2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?