Merck
683000
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 1-(Boc-amino)-3-cyclopentene-1-carboxylate
97%
Sinónimos:
1-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-3-cyclopentene-1-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H25NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
283.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
86-90 °C
grupo funcional
amine
ester
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC=CC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H25NO4/c1-13(2,3)19-11(17)15(9-7-8-10-15)16-12(18)20-14(4,5)6/h7-8H,9-10H2,1-6H3,(H,16,18)
Clave InChI
CDPAAIMSAXXWQH-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)