Documentos clave
CLS354402
Corning® BioCoat Fibronectin Multiwell Plate
well size 6 wells, flat bottom clear wells, lid
Sinónimos:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
Seleccione un Tamaño
5 EACH
260,00 €
260,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EACH
260,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.13
260,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
flat bottom clear wells
esterilidad
sterile
Características
lid
envase
pkg of 5 ea (Individually wrapped)
fabricante / nombre comercial
Corning 354402
tamaño
6 well
pocillo tamaño
6 wells
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicación
Cell culture
Información legal
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)