Merck
680559
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8BClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
170.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
mp
228-232 °C
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1Cl)B(O)O
InChI
1S/C7H8BClO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4,10-11H,1H3
Clave InChI
YTJUYWRCAZWVSX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
May contain varying amounts of anhydride.
Aplicación
Reactant involved in:
  • Intromolecular aromatic carbenoid insertion for the synthesis of fluorenes
  • Synthesis of biaryl amides with muscarinic acetylcholine receptor subtype M1 agonistic activity
  • Preparation of borinic acid picolinate esters for use against cutaneous diseases
  • Synthesis of TRPV1 antagonists as treatment for chronic pain
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)