Merck
678643
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzylsulfonyl chloride
97%
Sinónimos:
(2-Chlorophenyl)methanesulfonyl chloride, 2-Chloro-α-toluenesulfonyl chloride, 2-Chlorobenzenemethanesulfonyl chloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6Cl2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
225.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
59-63 °C
cadena SMILES
Clc1ccccc1CS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6Cl2O2S/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-12(9,10)11/h1-4H,5H2
Clave InChI
CHPZYFXSICSCNY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Artículos
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.