Merck
A9605
Sigma-Aldrich
AC-93253
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-[3-(1,3-Dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)-1-propenyl]-3-ethyl-benzothiazolium iodide
Seleccione un Tamaño
10 MG
152,00 €
152,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
152,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H25N2SI
Número de CAS:
Peso molecular:
488.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
152,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
dark purple
solubilidad
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[I-].CC[n+]1c(\C=C\C=C2\N(C)c3ccccc3C2(C)C)sc4ccccc14
InChI
1S/C23H25N2S.HI/c1-5-25-19-13-8-9-14-20(19)26-22(25)16-10-15-21-23(2,3)17-11-6-7-12-18(17)24(21)4;/h6-16H,5H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
TWBRXRGFFUATNI-UHFFFAOYSA-M
Acciones bioquímicas o fisiológicas
AC-93253 is a potent, cell permeable, subtype selective RAR (RARα) agonist. EC50 = 6.3 μM. AC-93253 has high selectivity; 89% for RARα vs 67% for RARβ1, 35% for RARβ2, and 11% for RARγ.
Potent, cell permeable, subtype selective RAR (RARα) agonist.
Características y beneficios
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.