Merck
546925
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzenesulfonyl chloride
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
30,38 €
25 G
183,00 €
30,38 €
Precio de catálogo43,40 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
30,38 €
25 G
183,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4SO2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
211.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
30,38 €
Precio de catálogo43,40 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.576 (lit.)
bp
150-152 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.548 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Clc1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H
Clave InChI
KMVZDSQHLDGKGV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
60 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
[Toxicologic and hygienic characteristics of O-chlorobenzenesulfochloride].
D A Chura et al.
Gigiena i sanitariia, (4)(4), 72-73 (1989-04-01)
C Hura et al.
Revista medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi, 97(2), 281-286 (1993-04-01)
The potential of toxic action in rats of orthochlorbenzol sulphochloride, administered intragastrically in single doses and in daily doses included in food, was estimated. Other bioenzymatic parameters of liver function (transaminase, gammaglutamyltransferase, glutamatdehydrogenase etc.), which presented changes in all experiments
Zafar Iqbal et al.
European journal of medicinal chemistry, 168, 154-175 (2019-03-01)
A novel class of spiroimidazolidine-2',4'-diones substituted with aryl sulfonyl group at different positions was designed and synthesized. The target compounds were evaluated for their potential to release insulin from MIN6 cell line derived from in-vivo immortalized insulin-secreting pancreatic cells. The