Merck
673447
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-5-methoxytryptamine-α,α,β,β-d4
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13D4H12N2O2
Peso molecular:
236.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]C([2H])(NC(C)=O)C([2H])([2H])c1c[nH]c2ccc(OC)cc12
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)/i5D2,6D2
Clave InChI
DRLFMBDRBRZALE-NZLXMSDQSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)