Merck
666378
Sigma-Aldrich
D-Xylose-13C5
98 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C5H10O5
Número de CAS:
Peso molecular:
155.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 13C
Análisis
99% (CP)
formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D +15°, c = 1 in H2O
mp
152-154 °C
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
O[13C@@H]1[13CH2]O[13CH](O)[13C@H](O)[13C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Clave InChI
SRBFZHDQGSBBOR-DEQZYICDSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable