Merck
670758
Sigma-Aldrich
2-(Boc-aminomethyl)-phenylessigsäure
≥99.0%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H19NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
265.30
Beilstein:
1080474
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
99.0-101.0% (NaOH 0.1 M, T)
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
impurezas
≤0.5% water
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccccc1CC(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-9-11-7-5-4-6-10(11)8-12(16)17/h4-7H,8-9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)
Clave InChI
CGPQRFCFBISLKF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)