Merck
670413
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-(4-Boc-aminobutyl)-Gly-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
Fmoc-N-(4-Boc-aminobutyl)glycine, Fmoc-Nlys(Boc)-OH
Seleccione un Tamaño
500 MG
249,90 €
249,90 €
Precio de catálogo357,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
249,90 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H32N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
468.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
249,90 €
Precio de catálogo357,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCN(CC(O)=O)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C26H32N2O6/c1-26(2,3)34-24(31)27-14-8-9-15-28(16-23(29)30)25(32)33-17-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h4-7,10-13,22H,8-9,14-17H2,1-3H3,(H,27,31)(H,29,30)
Clave InChI
MNAXPVXIHALBEF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)