Merck
670111
Sigma-Aldrich
D-Prolinamide
≥99.0% (NT)
Sinónimos:
(R)-Pyrrolidine-2-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
114.15
Beilstein:
471499
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (NT)
actividad óptica
[α]/D +110±3°, c = 2 in ethanol
mp
101-103 °C
cadena SMILES
NC(=O)[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H10N2O/c6-5(8)4-2-1-3-7-4/h4,7H,1-3H2,(H2,6,8)/t4-/m1/s1
Clave InChI
VLJNHYLEOZPXFW-SCSAIBSYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Anaëlle Tilborg et al.
ChemistryOpen, 2(5-6), 194-199 (2014-02-20)
Single crystals for two polymorphs of the ammonium carbamate self-derivative salt of prolinamide have been successfully obtained and characterized. Decarbonation of the carbamate salts was monitored by calorimetry, confirming stabilization of the reactive carbonated adducts in the solid state. Sublimation