Merck
667552
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-1H-benzotriazole
97%
Sinónimos:
1-Acetylbenzotriazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
161.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
46-50 °C
cadena SMILES
CC(=O)n1nnc2ccccc12
InChI
1S/C8H7N3O/c1-6(12)11-8-5-3-2-4-7(8)9-10-11/h2-5H,1H3
Clave InChI
NIIUIBKEGRPPDK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1-Acetyl-1H-benzotriazole can be used as a reactant for the preparation of:
  • 1-aryl-1H-1,2,3-benzotriazoles by reacting with diaryliodonium salts via C-N activation reaction.[1]
  • N-substituted-2-((1- and 2-benzotriazolyl)methyl)-3-acrylates by treating with Baylis-Hillman acetate in the presence of K2CO3.[2]
  • Thioacids and thioamino acids by thiolysis in presence of sodium hydrosulfide (NaSH) in water.[3]
Reactant for:
  • Preparation of N-acyl imidazolidinones by acylation of imidazolidinone, in the presence of K2CO3
  • Acylation of cellulose in DMSO/tetrabutylammonium fluoride trihydrate
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Stereoselective and regioselective synthesis of N-substituted methyl 2-((azolyl) methyl)-3-arylacrylates from Baylis-Hillman acetates
AK OZENC, et al.
Turkish Journal of Chemistry, 41(3), 323-334 (2017)
Catalyst-and organic solvent-free synthesis of thioacids in water
Elagawany M, et al.
Tetrahedron Letters, 60(30), 2018-2021 (2019)
Cu-catalyzed arylation of 1-acyl-1H-1, 2, 3-Benzotriazoles via C-N activation
Zhang W, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 895, 64-67 (2019)