Merck
665606
Sigma-Aldrich
4-Fluoropiperidine hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10FN · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
139.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
163-167 °C
grupo funcional
fluoro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[H].FC1CCNCC1
InChI
1S/C5H10FN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h5,7H,1-4H2;1H
Clave InChI
IXENWFQXVCOHAZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)