Merck
665258
Sigma-Aldrich
(−)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholano]benzene
kanata purity
Sinónimos:
(2R,2’R,5R,5′R)-2,2′,5,5′-Tetramethyl-1,1′-(o-phenylene)diphospholane, (R,R)-Me-DUPHOS, (R,R)-Methyl-DUPHOS
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H28P2
Número de CAS:
Peso molecular:
306.36
Beilstein:
4810602
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Para consultas sobre este producto 665258, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Formulario
solid
mp
66-76 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1c2ccccc2P3[C@H](C)CC[C@H]3C
InChI
1S/C18H28P2/c1-13-9-10-14(2)19(13)17-7-5-6-8-18(17)20-15(3)11-12-16(20)4/h5-8,13-16H,9-12H2,1-4H3/t13-,14-,15-,16-/m1/s1
Clave InChI
AJNZWRKTWQLAJK-KLHDSHLOSA-N
Información legal
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies, Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.