Merck
698385
Sigma-Aldrich
1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diethylphospholano]benzene(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)tetrafluoroborate
Sinónimos:
(S,S)-Et-DUPHOS-Rh
Seleccione un Tamaño
250 MG
254,10 €
254,10 €
Precio de catálogo363,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
254,10 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H48BF4P2Rh
Número de CAS:
Peso molecular:
660.36
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
254,10 €
Precio de catálogo363,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.CC[C@H]2CC[C@H](CC)P2c3ccccc3P4[C@@H](CC)CC[C@@H]4CC
InChI
1S/C22H36P2.C8H12.BF4.Rh/c1-5-17-13-14-18(6-2)23(17)21-11-9-10-12-22(21)24-19(7-3)15-16-20(24)8-4;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h9-12,17-20H,5-8,13-16H2,1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t17-,18-,19-,20-;;;/m0.../s1
Clave InChI
DSYBEQKPSKLNMC-ZCTOJWETSA-N
Aplicación
DuPhos and BPE Ligands: Highly Efficient Privileged Ligands
Catalyst for:
  • Preparation of a key unit B precursor of cryptophycins via Horner-Wadsworth-Emmons reaction and asymmetric hydrogenation
  • Preparation of constrained phenylalanine analogs via Heck reaction followed by asymmetric hydrogenation and cyclization steps
  • Enantioselective preparation of N-benzyloxy-β-amino acid Me esters by hydrogenation of α-(benzyloxyaminomethyl)acrylate stereoisomers
  • Preparation of fluoro amino acids as synthons for potent macrocyclic HCV NS3 protease inhibitors
  • Stereoselective preparation of triply isotope-labeled Ser, Cys, and Ala
  • Preparation of β-amino acids from asymmetric hydrogenation of α-(aminomethyl)acrylates
  • Asymmetric hydrogenation of a-primary and secondary amino ketones and asymmetric synthesis of (-)-arbutamine and (-)-denopamine
Información legal
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)