Merck
259098
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-(−)-Bis(diphenylphosphino)butane
Sinónimos:
(2S,3S)-(−)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butane, (S,S)-Chiraphos
Seleccione un Tamaño
250 MG
134,40 €
1 G
444,50 €
134,40 €
Precio de catálogo192,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
134,40 €
1 G
444,50 €
About This Item
Fórmula lineal:
[-CH(CH3)P(C6H5)2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
426.47
Beilstein:
4268869
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
134,40 €
Precio de catálogo192,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
Nivel de calidad
actividad óptica
[α]22/D −191°, c = 1.5 in chloroform
mp
108-110 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
C[C@@H]([C@H](C)P(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28P2/c1-23(29(25-15-7-3-8-16-25)26-17-9-4-10-18-26)24(2)30(27-19-11-5-12-20-27)28-21-13-6-14-22-28/h3-24H,1-2H3/t23-,24-/m0/s1
Clave InChI
FWXAUDSWDBGCMN-ZEQRLZLVSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Ligand for Pd-catalyzed carbon-carbon bond formation.[1][2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Moinet, C. Fiaud, J.-C.
Tetrahedron Letters, 36, 2051-2051 (1995)
M. Yamaguchi et al.
Tetrahedron Asymmetry, 2, 663-663 (1991)