Merck
658626
Sigma-Aldrich
tert-Butanol-13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
2-Methyl-2-propanol-13C4, tert-Butyl alcohol-13C4
About This Item
Fórmula lineal:
(13CH3)313COH
Número de CAS:
Peso molecular:
78.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
98% (CP)
bp
83 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
densidad
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2]O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clave InChI
DKGAVHZHDRPRBM-JCDJMFQYSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)