Merck
615072
Sigma-Aldrich
2-Propanol-1,1,1-d3
98 atom % D
Sinónimos:
Isopropyl-1,1,1-d3 alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CH(OH)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
63.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
bp
82 °C
mp
-90 °C
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i1D3
Clave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-FIBGUPNXSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)