Merck
683469
Sigma-Aldrich
2-Methyl-13C-2-propanol-1,3-13C2
98% (CP), 99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
(13CH3)3COH
Número de CAS:
Peso molecular:
77.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
98% (CP)
Formulario
liquid
bp
82-83 °C (lit.)
mp
25-26 °C (lit.)
densidad
0.79 g/mL (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[13CH3]C([13CH3])([13CH3])O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1+1,2+1,3+1
Clave InChI
DKGAVHZHDRPRBM-VMIGTVKRSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)