Merck
64940
Sigma-Aldrich
N-Methoxycarbonylmaleimide
≥97.0% (N)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
155.11
Beilstein:
1450638
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97.0% (N)
Formulario
solid
mp
63-67 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)N1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C6H5NO4/c1-11-6(10)7-4(8)2-3-5(7)9/h2-3H,1H3
Clave InChI
LLAZQXZGAVBLRX-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
For the introduction of the maleimide group in peptides, amino acids and amines[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preparation and some properties of maleimido acids and maleoyl derivatives of peptides.
O Keller et al.
Helvetica chimica acta, 58(2), 531-541 (1975-03-12)
Susanne Kirchhof et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 96, 217-225 (2015-08-09)
Eight-armed PEG was functionalized with furyl and maleimide groups (8armPEG20k-Fur and 8armPEG20k-Mal); degradable hydrogels were obtained by cross-linking via Diels-Alder chemistry. To increase the stability to degradation, the macromonomers were modified by introducing a hydrophobic 6-aminohexanoic acid spacer between PEG