Merck
647284
Sigma-Aldrich
2-Pyridineboronic acid N-phenyldiethanolamine ester
Sinónimos:
[[2,2′-(Phenylimino-κN)bis[ethanolato-κO]](2-)]-2-pyridinylboron
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H17BN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
268.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
B1(C2=CC=CC=N2)OCCN(C3=CC=CC=C3)CCO1
InChI
1S/C15H17BN2O2/c1-2-6-14(7-3-1)18-10-12-19-16(20-13-11-18)15-8-4-5-9-17-15/h1-9H,10-13H2
Clave InChI
QDIQDVHNUYDVDD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
May contain varying amounts of isopropanol and N-phenyldiethanolamine as stabilizers
Aplicación
Reactant involved in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions for synthesis of 2-pyridylboronate
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hodgson, P.B.; Salingue, F.H.
Tetrahedron Letters, 685-687 (2004)