Merck
643041
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
97%
About This Item
Fórmula lineal:
F3CC6H3(Cl)CH2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
209.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.489
densidad
1.338 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
chloro
fluoro
cadena SMILES
NCc1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7ClF3N/c9-7-2-1-6(8(10,11)12)3-5(7)4-13/h1-3H,4,13H2
Clave InChI
XOCMZYUQWVACMA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
217.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
103 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)