Merck
642606
Sigma-Aldrich
trans-3-Phenyl-1-propen-1-ylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
trans-3-phenylpropen-1-yl-boronic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
151,00 €
5 G
519,00 €
151,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
151,00 €
5 G
519,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11BO2
Número de CAS:
Peso molecular:
161.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
151,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
[H]\C(Cc1ccccc1)=C(\[H])B(O)O
InChI
1S/C9H11BO2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-6,8,11-12H,7H2/b8-4+
Clave InChI
GMGWFDHLFMBIDS-XBXARRHUSA-N
Aplicación
Reactant involved in:
  • Carbonylative arylation of allenols
  • Oxidative cross-coupling with (trifluoromethyl)trimethylsilane
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions
  • three-component reductive coupling with alkynes
  • Enantioselective conjugation to vinyl 2-pyridylsulfones
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ioan-Adrian Stoian et al.
Biosensors & bioelectronics, 155, 112098-112098 (2020-02-25)
A highly selective and sensitive molecularly imprinted polymer (MIP)-based electrochemical sensor was fabricated for the determination of azithromycin, a broad-spectrum macrolide antibiotic, from various biological samples (urine, tears, plasma). The reversible boronate ester bond-mediated, thin (~75 nm) MIP-based biomimetic recognition layer