Merck
716243
Sigma-Aldrich
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
1-Isopropyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Seleccione un Tamaño
1 G
132,00 €
132,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
132,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H21BN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
236.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
132,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
36-44 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)n1cc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H21BN2O2/c1-9(2)15-8-10(7-14-15)13-16-11(3,4)12(5,6)17-13/h7-9H,1-6H3
Clave InChI
OGYYMVGDKVJYSU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester can be used as a reactant to synthesize:
  • Imidazo[1,2-a]pyrazine based phosphodiesterase 10A inhibitors.[1]
  • Pyrido[3,4-d]pyrimidin-4-(3H)-one based KDM4 and KDM5 (histone lysine demethylase families) inhibitors.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cell penetrant inhibitors of the KDM4 and KDM5 families of histone lysine demethylases. 2. Pyrido [3, 4-d] pyrimidin-4 (3 H)-one derivatives
Westaway SM, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 59(4), 1370-1387 (2016)
Discovery of a potent, selective, and orally active phosphodiesterase 10A inhibitor for the potential treatment of schizophrenia
Bartolome?-Nebreda JM, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 57(10), 4196-4212 (2014)