Merck
632295
Sigma-Aldrich
2-(2-Methoxyethoxy)ethanethiol
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H12O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
136.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4570 (lit.)
bp
79 °C/0.7 mmHg (lit.)
densidad
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
thiol
cadena SMILES
COCCOCCS
InChI
1S/C5H12O2S/c1-6-2-3-7-4-5-8/h8H,2-5H2,1H3
Clave InChI
CDBORKXXLPAUKJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
172.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
78.3 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)