Merck
630217
Sigma-Aldrich
Poly(fluorescein isothiocyanate allylamine hydrochloride)
Poly(allylamine hydrochloride) : Fluorescein isothiocyanate 50:1
Seleccione un Tamaño
250 MG
560,00 €
560,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
560,00 €
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
560,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
solubilidad
H2O: soluble
λmáx.
494 nm
Descripción general
Poly(allylamine hydrochloride) : Fluorescein isothiocyanate 50:1
Otras notas
Compound was made using Poly(allylamine hydrochloride), polymer base Mw ca. 15,000
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)