597058
Ethyl nicotinate-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Análisis
99% (CP)
bp
223-224 °C (lit.)
mp
8-10 °C
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[13CH3]COC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH]n[13cH]1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h3-6H,2H2,1H3/i1+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
Clave InChI
XBLVHTDFJBKJLG-FJYIEFNNSA-N
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C - closed cup