72420
Methyl nicotinate
puriss., ≥99.0% (GC)
Sinónimos:
Nicotinic acid methyl ester
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
puriss.
Análisis
≥99.0% (GC)
formulario
powder or crystals (possibly with chunks)
color
white to faint yellow
bp
204 °C (lit.)
mp
39-42 °C
42-44 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 0.1 g/mL, clear
cadena SMILES
COC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
Clave InChI
YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- In the asymmetric synthesis of 1-azasugars (glycosidase inhibitors) for biomedical applications.
- In the total synthesis of ±-sesbanine.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?