Merck
595551
Sigma-Aldrich
Indan-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
162.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
128-132 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)C1Cc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H10O2/c11-10(12)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-9/h1-4,9H,5-6H2,(H,11,12)
Clave InChI
XUDCMQBOWOLYCF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)