Merck
A59557
Sigma-Aldrich
5-Aminoindazole
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
46,70 €
46,70 €
Precio de catálogo93,40 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
46,70 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7N3
Número de CAS:
Peso molecular:
133.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
46,70 €
Precio de catálogo93,40 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
175-178 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C7H7N3/c8-6-1-2-7-5(3-6)4-9-10-7/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Clave InChI
XBTOSRUBOXQWBO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chai Hoon Soh et al.
Journal of combinatorial chemistry, 8(4), 464-468 (2006-07-11)
A microwave-assisted parallel synthesis of 2,4-disubstituted 5-aminoimidazoles has been developed. Significant rate enhancement was observed for all steps in the three-step protocol. The overall reaction time was shortened to 25 min, as compared to 53 h for the conventional procedures.
Feng Shi et al.
Molecular diversity, 15(2), 497-505 (2010-09-04)
Six new series of pyrazolo[4,3-f]quinoline derivatives with potential bioactivities were synthesized by the three-component reactions of aromatic aldehydes, 5-aminoindazole, and various cyclic 1,3-dicarbonyl compounds under microwave irradiation. This protocol has the valuable features of structural diversity of products, broader substrate
Ratika Krishnamurty et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(1), 550-554 (2010-11-17)
Affinity reagents that target protein kinases are powerful tools for signal transduction research. Here, we describe a general set of kinase ligands based on a 5-aminoindazole scaffold. This scaffold can readily be derivatized with diverse binding elements and immobilized analogs