Merck
593842
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-N-methylbenzylamine
97%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4CH2NHCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
139.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4990 (lit.)
bp
180-181 °C (lit.)
densidad
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
fluoro
cadena SMILES
CNCc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H10FN/c1-10-6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5,10H,6H2,1H3
Clave InChI
SZJIQLSCDIEJFC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)