368032
2-Fluorophenethylamine
99%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
99%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.51 (lit.)
bp
64 °C/0.6 mmHg (lit.)
densidad
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NCCc1ccccc1F
InChI
1S/C8H10FN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2
Clave InChI
RIKUOLJPJNVTEP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
77 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter