Merck
592447
Sigma-Aldrich
Methyl 4-fluorocinnamate, predominantly trans
97%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4CH=CHCO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
180.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
45-49 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(F)cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H9FO2/c1-13-10(12)7-4-8-2-5-9(11)6-3-8/h2-7H,1H3/b7-4+
Clave InChI
HSNCAEKOZRUMTB-QPJJXVBHSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)