Merck
578126
Sigma-Aldrich
Acetamide-2,2,2-d3
99 atom % D
Sinónimos:
2,2,2-Trideuterioacetamide
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
62.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % D
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
bp
221 °C (lit.)
mp
78-80 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(N)=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1D3
Clave InChI
DLFVBJFMPXGRIB-FIBGUPNXSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)