577065
Polypyrrole
undoped, extent of labeling: ~20 wt. % loading, composite with carbon black
Sinónimos:
PPy
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
Extensión del etiquetado
~20 wt. % loading
conductividad
~8.5 S/cm
solubilidad
H2O: insoluble
organic solvents: insoluble
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H
Clave InChI
KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.