Merck
575933
Sigma-Aldrich
Barium periodate
≥99.99%
About This Item
Fórmula lineal:
Ba(IO4)2
Número de CAS:
Peso molecular:
519.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥99.99%
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
cadena SMILES
[Ba++].[O-]I(=O)(=O)=O.[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ba.2HIO4/c;2*2-1(3,4)5/h;2*(H,2,3,4,5)/q+2;;/p-2
Clave InChI
SSTZWBSEDRHYPU-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)