Merck
92676
Supelco
2-Amino-3-hydroxypyridine
analytical standard
Sinónimos:
2-Amino-3-pyridinol
Seleccione un Tamaño
100 MG
52,20 €
52,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
52,20 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
110.11
Beilstein:
109868
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
52,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0 %
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
168-172 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Nc1ncccc1O
InChI
1S/C5H6N2O/c6-5-4(8)2-1-3-7-5/h1-3,8H,(H2,6,7)
Clave InChI
BMTSZVZQNMNPCT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)