Merck
575526
Sigma-Aldrich
(Z)-3-Hexenyl-3-boronic acid catechol ester
97%
Sinónimos:
2-(cis-1-Ethyl-1-butenyl)benzo[1,3,2]dioxaborole, 2-[cis-1-Ethyl-1-butenyl]-1,3,2-benzodioxaborole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H15BO2
Número de CAS:
Peso molecular:
202.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5250 (lit.)
bp
249-250 °C (lit.)
densidad
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC\C=C(/CC)b1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C12H15BO2/c1-3-7-10(4-2)13-14-11-8-5-6-9-12(11)15-13/h5-9H,3-4H2,1-2H3/b10-7+
Clave InChI
UESZEZBDXVOEDP-JXMROGBWSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
104.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)