574945
Hexaamminenickel(II) bromide
99.999%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99.999%
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: nickel
cadena SMILES
N.N.N.N.N.N.Br[Ni]Br
InChI
1S/2BrH.6H3N.Ni/h2*1H;6*1H3;/q;;;;;;;;+2/p-2
Clave InChI
GDRWEJQXKZQPJA-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)