Merck
570540
Sigma-Aldrich
(−)-Menthyl (R)-1-[(R)-α-methylbenzyl]aziridine-2-carboxylate
98%
Sinónimos:
(−)-Menthyl (R)-1-[(R)-α-methylbenzyl]-2-azridinecarboxylate, 1-(1′(R)-α-Methylbenzyl)-aziridine-2(R)-carboxylic acid (−)-menthol ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H31NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
329.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D +10.0 to +14.0°, c = 1 in chloroform
mp
75-79 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@@H]1CC[C@@H](C(C)C)[C@@H](C1)OC(=O)[C@H]2CN2[C@H](C)c3ccccc3
InChI
1S/C21H31NO2/c1-14(2)18-11-10-15(3)12-20(18)24-21(23)19-13-22(19)16(4)17-8-6-5-7-9-17/h5-9,14-16,18-20H,10-13H2,1-4H3/t15-,16-,18+,19-,20-,22?/m1/s1
Clave InChI
BLLGOPLLCDRJQD-NIPOPRQDSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)