Merck
516031
Sigma-Aldrich
Methyl (S)-(−)-N-Z-aziridine-2-carboxylate
96%
Sinónimos:
(2S)-1,2-Aziridinedicarboxylic acid 2-methyl 1-(phenylmethyl) ester, (S)-N-Cbz-aziridine-2-carboxylic acid methyl ester, 1-Benzyl 2-methyl (S)-(−)-1,2-aziridinedicarboxylate, Methyl (S)-N-Cbz-aziridine-2-carboxylate
Seleccione un Tamaño
5 G
186,00 €
186,00 €
Precio de catálogo372,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
186,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H13NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
235.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
186,00 €
Precio de catálogo372,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
96%
actividad óptica
[α]20/D −25°, c = 1 in toluene
índice de refracción
n20/D 1.519 (lit.)
bp
160-165 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
phenyl
cadena SMILES
COC(=O)C1CN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO4/c1-16-11(14)10-7-13(10)12(15)17-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8H2,1H3/t10-,13?/m0/s1
Clave InChI
GTZJUBQWCWZING-NKUHCKNESA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Methyl (S)-(−)-N-Z-aziridine-2-carboxylate is commonly used as an electrophilic aziridination reagent in organic synthesis. It is a chiral bicyclic lactam reagent that can be used for the synthesis of chiral aziridines from alkenes. The reagent is particularly useful in the synthesis of chiral building blocks.
Aplicación
Methyl (S)-(−)-N-Z-aziridine-2-carboxylate can be used as a reactant in the total synthesis of α-C-mannosyltryptophan (C-Man-Trp), a naturally occurring C-glycosylamino acid. It is also used in the preparation of optically active aziridine derivatives.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)