Merck
562157
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzylmagnesium chloride solution
0.5 M in THF
Seleccione un Tamaño
50 ML
126,50 €
126,50 €
Precio de catálogo253,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 ML
126,50 €
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4CH2MgCl
Número de CAS:
Peso molecular:
164.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
126,50 €
Precio de catálogo253,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
0.5 M in THF
bp
65 °C
densidad
0.923 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cccc(C[Mg]Cl)c1
InChI
1S/C8H9.ClH.Mg/c1-7-4-3-5-8(2)6-7;;/h3-6H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
IKENQFUQPCLWFT-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
<1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
< -17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)