Merck
557900
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Amino-3,3-dimethyl-1,1-diphenyl-1-butanol
99%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CCH(NH2)C(C6H5)2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
269.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
99%
formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D ~−171°, c = 1 in chloroform
fabricante / nombre comercial
Onyx Scientific, U.K.
mp
134-137 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)[C@H](N)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H23NO/c1-17(2,3)16(19)18(20,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13,16,20H,19H2,1-3H3/t16-/m0/s1
Clave InChI
HZIHDWNOPKIOCK-INIZCTEOSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable