190527
(S)-(+)-Isoleucinol
97%
Sinónimos:
(2S,3S)-2-Amino-3-methyl-1-pentanol, L-Isoleucinol
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CH(CH3)CH(NH2)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
117.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D +4.0°, c = 1.6 in ethanol
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
índice de refracción
n20/D 1.4589 (lit.)
bp
97 °C/14 mmHg (lit.)
mp
36-39 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC[C@H](C)[C@H](N)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-3-5(2)6(7)4-8/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3/t5-,6+/m0/s1
Clave InChI
VTQHAQXFSHDMHT-NTSWFWBYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?