Merck
269115
Sigma-Aldrich
D-tert-Leucine
98%
Sinónimos:
(R)-2-Amino-3,3-dimethylbutyric acid, D-α-tert-Butylglycine
Seleccione un Tamaño
500 MG
118,00 €
118,00 €
Precio de catálogo236,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
118,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CCH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
131.17
Beilstein:
1721825
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
118,00 €
Precio de catálogo236,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]25/D +9.5°, c = 3% in H2O
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
≥300 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)4(7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1
Clave InChI
NPDBDJFLKKQMCM-BYPYZUCNSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)